Tlačiť
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520602-1G PC520602-25G PC520602-5G
APOSPC520602-1GEA 133.79 EUR
APOSPC520602-1G APOSPC520602-25G APOSPC520602-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Vzorec: C₁₀H₁₀F₄O
Mw: 222.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226509
Číslo CAS: 534-39-4