Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC520599-10G PC520599-1G PC520599-5G
APOSPC520599-10GEA 1313.84 EUR
APOSPC520599-10G APOSPC520599-1G APOSPC520599-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Mw: 209.10 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10687403
Číslo CAS: 1040681-74-0