Tlačiť
Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
PC520596-1G PC520596-5G
APOSPC520596-1GEA 147.01 EUR
APOSPC520596-1G APOSPC520596-5G
Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₂
Mw: 196.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10699116
Číslo CAS: 1040683-08-6