Tlačiť
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520593-1G PC520593-5G
APOSPC520593-1GEA 183.31 EUR
APOSPC520593-1G APOSPC520593-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂F₅N
Teplota varu: 139…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10699122
Číslo CAS: 1099597-92-8
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III