Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520589-1G PC520589-25G PC520589-5G
APOSPC520589-1GEA 68.1 EUR
APOSPC520589-1G APOSPC520589-25G APOSPC520589-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₅F₄NO₂S
Mw: 243.18 g/mol
Teplota tavenia: 159…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10687234
Číslo CAS: 1008304-87-7