Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520587-10G PC520587-5G
APOSPC520587-10GEA 611.71 EUR
APOSPC520587-10G APOSPC520587-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂
Mw: 271.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09907950
Číslo CAS: 853771-88-7