Tlačiť
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC520586-1G PC520586-25G PC520586-5G
APOSPC520586-1GEA 96.27 EUR
APOSPC520586-1G APOSPC520586-25G APOSPC520586-5G
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₇BrF₂
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87,8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11007736
Číslo CAS: 445303-70-8
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III