Tlačiť
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC52058-10G PC52058-1G PC52058-5G
APOSPC52058-10GEA 912.48 EUR
APOSPC52058-10G APOSPC52058-1G APOSPC52058-5G
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Mw: 198.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226526
Číslo CAS: 1005764-23-7