Tlačiť
2,4-Difluororesorcinol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520578-1G PC520578-500MG PC520578-5G
APOSPC520578-1GEA 232.25 EUR
APOSPC520578-1G APOSPC520578-500MG APOSPC520578-5G
2,4-Difluororesorcinol 97%
2,4-Difluororesorcinol
Vzorec: C₆H₄F₂O₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 195136-71-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III