Tlačiť
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520574-1G PC520574-5G
APOSPC520574-1GEA 322.05 EUR
APOSPC520574-1G APOSPC520574-5G
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₄NO₄
Mw: 253.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08282778
Číslo CAS: 878572-17-9