Tlačiť
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520572-1G PC520572-5G
APOSPC520572-1GEA 133.79 EUR
APOSPC520572-1G APOSPC520572-5G
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO₂S
Mw: 249.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741474
Číslo CAS: 186405-37-8