Tlačiť
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520566-1G PC520566-500MG PC520566-5G
APOSPC520566-1GEA 263.57 EUR
APOSPC520566-1G APOSPC520566-500MG APOSPC520566-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₂
Mw: 196.700 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08445820
Číslo CAS: 180918-40-5