Tlačiť
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520564-10G PC520564-5G
APOSPC520564-10GEA 1049.07 EUR
APOSPC520564-10G APOSPC520564-5G
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₄
Mw: 178.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07778352
Číslo CAS: 74483-52-6