Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520560-25G PC520560-5G
APOSPC520560-25GEA 348.49 EUR
APOSPC520560-25G APOSPC520560-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.0300 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782073
Číslo CAS: 916792-13-7