Tlačiť
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC520551-1G PC520551-5G
APOSPC520551-1GEA 193.74 EUR
APOSPC520551-1G APOSPC520551-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
Vzorec: C₉H₉F₃N₂O₂
Mw: 234.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07367386
Číslo CAS: 306960-67-8