Tlačiť
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520546-25G PC520546-5G
APOSPC520546-25GEA 782.7 EUR
APOSPC520546-25G APOSPC520546-5G
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₅F₃
Mw: 146.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657983
Číslo CAS: 26029-52-7