Tlačiť
1-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Difluoromethyl-1-fluorobenzene
PC520545-25G PC520545-5G
APOSPC520545-25GEA 795.91 EUR
APOSPC520545-25G APOSPC520545-5G
1-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₅F₃
Mw: 146.112 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657985
Číslo CAS: 63878-70-6