Tlačiť
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
PC52054-1G PC52054-5G
APOSPC52054-1GEA 64.89 EUR
APOSPC52054-1G APOSPC52054-5G
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
Mw: 237.08
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11044430
Číslo CAS: 1003575-43-6