Tlačiť
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520538-25G PC520538-5G
APOSPC520538-25GEA 1589.43 EUR
APOSPC520538-25G APOSPC520538-5G
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄S
Mw: 268.21 g/mol
Teplota tavenia: 125…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973012
Číslo CAS: 1099597-82-6