Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC520534-1G PC520534-250MG
APOSPC520534-1GEA 191.34 EUR
APOSPC520534-1G APOSPC520534-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₆F₃N
Teplota tavenia: 107…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972104
Číslo CAS: 51310-54-4