Tlačiť
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520514-100G PC520514-50G
APOSPC520514-100GEA 863.61 EUR
APOSPC520514-100G APOSPC520514-50G
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO₄S
Mw: 273.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321365
Číslo CAS: 264927-50-6