Tlačiť
1-(2-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520511-100G PC520511-25G
APOSPC520511-100GEA 1035.85 EUR
APOSPC520511-100G APOSPC520511-25G
1-(2-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 98%
1-(2-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃FO₂
Mw: 208.230 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800622
Číslo CAS: 214262-96-1