Tlačiť
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520506-10G PC520506-1G PC520506-5G
APOSPC520506-10GEA 960.14 EUR
APOSPC520506-10G APOSPC520506-1G APOSPC520506-5G
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
Mw: 215.99 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00525616
Číslo CAS: 89719-91-5