Tlačiť
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetate, 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetic Acid Methyl Ester
PC5184E-5G PC5184E-1G PC5184E-25G
APOSPC5184E-5GEA 215.9 EUR
APOSPC5184E-5G APOSPC5184E-1G APOSPC5184E-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate
Vzorec: C₅H₄F₆O₂
Mw: 210.08 g/mol
Teplota varu: 90…91 °C
Hustota: 1.604 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054663
Číslo CAS: 360-54-3
OSN: 3272
ADR: 3 III