Tlačiť
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5174-5G PC5174-25G
APOSPC5174-5GEA 153.82 EUR
APOSPC5174-5G APOSPC5174-25G
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
Mw: 190.17 g/mol
Teplota varu: 62…63 °C/0.5mmHg
Hustota: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039618
Číslo CAS: 1737-26-4