Tlačiť
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC5173-25G PC5173-5G
APOSPC5173-25GEA 159.25 EUR
APOSPC5173-25G APOSPC5173-5G
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
Teplota varu: 89…91 °C/4mmHg
Hustota: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021868
Číslo CAS: 454-91-1