Tlačiť
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5172M-5G PC5172M-25G
APOSPC5172M-5GEA 27.88 EUR
APOSPC5172M-5G APOSPC5172M-25G
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
Teplota varu: 114…115 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 40…42 °C
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004513
Číslo CAS: 79756-81-3