Tlačiť
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
PC5172-250G PC5172-500G
APOSPC5172-250GEA 83.03 EUR
APOSPC5172-250G APOSPC5172-500G
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Teplota varu: 86…87 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 13…14 °C
Hustota: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042324
Číslo CAS: 2967-66-0