Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
PC5172-250G
PC5172-500G
APOSPC5172-250GEA
83.03
EUR
APOSPC5172-250G
APOSPC5172-500G
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec:
C₉H₇F₃O₂ Teplota varu: 86…87 °C/10mmHg Teplota tavenia: 13…14 °C Hustota: 1,268 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 82 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042324 Číslo CAS: 2967-66-0 |