Tlačiť
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Z-100G PC5171Z-25G PC5171Z-500G
APOSPC5171Z-100GEA 53.35 EUR
APOSPC5171Z-100G APOSPC5171Z-25G APOSPC5171Z-500G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Teplota varu: 93…95 °C/20mmHg
Hustota: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043543
Číslo CAS: 2557-13-3
OSN: 3272
ADR: 3,III