Tlačiť
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Y-25G PC5171Y-5G PC5171Y-1G
APOSPC5171Y-25GEA 148.61 EUR
APOSPC5171Y-25G APOSPC5171Y-5G APOSPC5171Y-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Mw: 204.15
Teplota varu: 98…100 °C
Hustota: 1.306 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236050
Číslo CAS: 344-96-7