Tlačiť
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5171L-1G PC5171L-5G
APOSPC5171L-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5171L-1G APOSPC5171L-5G
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15
Teplota varu: 91…93 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052336
Číslo CAS: 148437-99-4