Tlačiť
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5171G-1G PC5171G-25G PC5171G-5G
APOSPC5171G-1GEA 33.13 EUR
APOSPC5171G-1G APOSPC5171G-25G APOSPC5171G-5G
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Mw: 191.15
Teplota varu: 96…98 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052332
Číslo CAS: 41419-59-4