Tlačiť
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5166-5G PC5166-1G PC5166-25G
APOSPC5166-5GEA 94.67 EUR
APOSPC5166-5G APOSPC5166-1G APOSPC5166-25G
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄F₄N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094266
Číslo CAS: 344-29-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III