Tlačiť
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitro-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
PC5163-1G PC5163-250MG PC5163-5G
APOSPC5163-1GEA 33.17 EUR
APOSPC5163-1G APOSPC5163-250MG APOSPC5163-5G
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Mw: 240.5700 g/mol
Teplota tavenia: 123…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094264
Číslo CAS: 167415-22-7