Tlačiť
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5161-1G PC5161-5G PC5161-25G
APOSPC5161-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5161-1G APOSPC5161-5G APOSPC5161-25G
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Mw: 240.5671 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094262
Číslo CAS: 62924-50-9