Tlačiť
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoropyridin-3-amine
PC5151-1G PC5151-5G PC5151-25G
APOSPC5151-1GEA 24.95 EUR
APOSPC5151-1G APOSPC5151-5G APOSPC5151-25G
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
3-Amino-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
Teplota tavenia: 85…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234073
Číslo CAS: 210169-05-4