Tlačiť
Methyl perfluorodecanoate 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5135-25G PC5135-5G
APOSPC5135-25GEA 185.46 EUR
APOSPC5135-25G APOSPC5135-5G
Methyl perfluorodecanoate 94%
Methyl perfluorodecanoate
Vzorec: C₁₁H₃F₁₉O₂
Teplota varu: 193 °C
Hustota: 1.497 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153211
Číslo CAS: 307-79-9