Tlačiť
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51197-1G PC51197-5G PC51197-25G
APOSPC51197-1GEA 129.38 EUR
APOSPC51197-1G APOSPC51197-5G APOSPC51197-25G
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Mw: 198.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100537
Číslo CAS: 1099597-97-3