Tlačiť
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51188-1G PC51188-5G
APOSPC51188-1GEA 489.37 EUR
APOSPC51188-1G APOSPC51188-5G
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-(Pentafluorothio)acetophenone
Vzorec: C₈H₇F₅OS
Mw: 246.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652407
Číslo CAS: 159896-31-8