Tlačiť
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC51187-1G PC51187-5G PC51187-10G PC51187-25G
APOSPC51187-1GEA 92.93 EUR
APOSPC51187-1G APOSPC51187-5G APOSPC51187-10G APOSPC51187-25G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Vzorec: C₇H₂BrF₅
Mw: 260.99 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18379808
Číslo CAS: 1263377-74-7