Tlačiť
Methyl nonafluorobutyl ketone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl Perfluorobutyl Ketone, 1H,1H,1H-Nonafluoro-2-hexanone, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-2-hexanone
PC5118-5G PC5118-25G
APOSPC5118-5GEA 183.31 EUR
APOSPC5118-5G APOSPC5118-25G
Methyl nonafluorobutyl ketone 98%
Methyl nonafluorobutyl ketone
Vzorec: C₆H₃F₉O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153209
Číslo CAS: 678-18-2
OSN: 1993
ADR: 3,III