Tlačiť
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51157-25G PC51157-5G
APOSPC51157-25GEA 292.02 EUR
APOSPC51157-25G APOSPC51157-5G
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Vzorec: C₅H₄F₄O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419795
Číslo CAS: 70086-62-3
OSN: 1993
ADR: 3,III