Tlačiť
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5115-100G PC5115-25G PC5115-500G
APOSPC5115-100GEA 185.72 EUR
APOSPC5115-100G APOSPC5115-25G APOSPC5115-500G
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Teplota varu: 86 °C/10mmHg
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042322
Číslo CAS: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III