Tlačiť
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51143-25G PC51143-5G PC51143-1G
APOSPC51143-25GEA 440.43 EUR
APOSPC51143-25G APOSPC51143-5G APOSPC51143-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Teplota tavenia: 56…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115870
Číslo CAS: 95399-95-4