Tlačiť
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5112-1G PC5112-5G
APOSPC5112-1GEA 31.57 EUR
APOSPC5112-1G APOSPC5112-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Teplota tavenia: 130…133 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08235092
Číslo CAS: 176548-72-4