Tlačiť
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoro-5-methylnicotinaldehyde, 2-Fluoro-5-formyl-3-methylpyridine
PC51112-1G PC51112-5G
APOSPC51112-1GEA 106.15 EUR
APOSPC51112-1G APOSPC51112-5G
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Vzorec: C₇H₆FNO
Mw: 139.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659485
Číslo CAS: 884495-04-9