Tlačiť
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid
PC5109-1G PC5109-5G
APOSPC5109-1GEA 54.88 EUR
APOSPC5109-1G APOSPC5109-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BFO₄
Mw: 211.98 g/mol
Teplota tavenia: 97…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235094
Číslo CAS: 874219-60-0