Tlačiť
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carbaldehyde
PC51085-1G PC51085-250MG PC51085-5G
APOSPC51085-1GEA 61.77 EUR
APOSPC51085-1G APOSPC51085-250MG APOSPC51085-5G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₃ClFNO
Mw: 159.5455 g/mol
Teplota varu: 82 °C/9mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04972388
Číslo CAS: 329794-28-7