Tlačiť
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC51084-1G PC51084-5G
APOSPC51084-1GEA 82.92 EUR
APOSPC51084-1G APOSPC51084-5G
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Vzorec: C₆H₅ClFNO
Mw: 161.56 g/mol
Teplota tavenia: 94…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11045047
Číslo CAS: 946127-54-4