Tlačiť
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51081-1G PC51081-250MG PC51081-5G
APOSPC51081-1GEA 274.38 EUR
APOSPC51081-1G APOSPC51081-250MG APOSPC51081-5G
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
Mw: 198.00 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18384828
Číslo CAS: 71701-93-4